5-Chlor-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-5287-1GEA
316
EUR
COBBPN-5287-1G
COBBPN-5287-5G
5-Chlor-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
5-Chlor-2-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BClNO₄ |
MDL:
MFCD11053894 CAS-Nummer: 1073353-99-7 |