3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8674-1GEA
331
EUR
COBBPN-8674-1G
COBBPN-8674-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₂BNO₂ |
MDL:
MFCD06795669 CAS-Nummer: 325142-87-8 |