4-Fluor-N-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL593842-5GEA 64.5 EUR
SIAL593842-5G SIAL593842-1G
4-Fluor-N-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139,17 g/mol
MDL: MFCD03839848
CAS-Nummer: 405-66-3