4-Fluor-N-methylbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H54369.06EA
104
EUR
H54369.06
H54369.03
4-Fluor-N-methylbenzylamin 97%
4-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol Siedepunkt: 180…181 °C Dichte: 1,056 Flammpunkt: 71 °C (160 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03839848 CAS-Nummer: 405-66-3 |