3-Fluor-N-methylbenzylamin ≥97%
|
Gefahr
|
H56177.06EA
135
EUR
H56177.06
H56177.14
3-Fluor-N-methylbenzylamin ≥97%
3-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 Siedepunkt: 183…184 °C Dichte: 1,015 Flammpunkt: 66 °C (151 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04623547 CAS-Nummer: 90389-84-7 |