1,5-Dibrom-2,4-difluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-1604-25GEA
236
EUR
COBBOT-1604-25G
COBBOT-1604-5G
1,5-Dibrom-2,4-difluorbenzol
1,5-Dibrom-2,4-difluorbenzol
Formel:
C₆H₂Br₂F₂ |
MDL:
MFCD08458122 CAS-Nummer: 28342-75-8 |