Perfluorpelargonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A13980.06EA
36.6
EUR
A13980.06
A13980.14
A13980.22
Perfluorpelargonsäure ≥97%
Perfluorpelargonsäure
Formel:
C₉HF₁₇O₂ Molecular Weight: 464,07 Siedepunkt: 218 °C Schmelzpunkt: 63…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039605 CAS-Nummer: 375-95-1 EINECS: 206-801-3 UN: 3261 ADR: 8,III |