Digitonin, wasserlöslich
Lieferant: Serva
SERA19551.01EA 210 EUR
SERA19551.01 SERA19551.02
Digitonin, wasserlöslich
Digitonin
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL: MFCD00077729
CAS-Nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II