2'-Methyl-3'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
Achtung
H32888.03EA 74.7 EUR
H32888.03 H32888.06
2'-Methyl-3'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
2'-Methyl-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832283
CAS-Nummer: 1017778-01-6