4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALH9904-5GEA 166 EUR
SIALH9904-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MDL: MFCD00017241
CAS-Nummer: 20628-06-2