Dibenzylcarbonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11464.30EA 1265 EUR
A11464.30 A11464.18 A11464.09
Dibenzylcarbonat ≥98%
Dibenzylcarbonat
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molecular Weight: 242,27 g/mol
Siedepunkt: 150…155 °C (0,8 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014436
CAS-Nummer: 3459-92-5
EINECS: 222-401-1