Dextran, M.W. ~ 75,000
Lieferant: Thermo Scientific
J60989.09EA 35.9 EUR
J60989.09 J60989.18 J60989.36 J60989.22
Dextran, M.W. ~ 75,000
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5