Ytterbium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
|
Gefahr
|
40577.NAEA
57.2
EUR
40577.NA
40577.NC
Ytterbium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Ytterbium(III) perchlorate
Formel:
Cl₃O₁₂Yb Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049612 EINECS: 236-823-9 UN: 3211 ADR: 5.1,II |