Gadolinium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
40571.NEEA
348
EUR
40571.NE
40571.NC
40571.NA
Gadolinium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Gadolinium(III) perchlorate
Formel:
Cl₃GdO₁₂ Molecular Weight: 455,602 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150239 EINECS: 237-837-8 UN: 3211 ADR: 5.1,II |