Triphenylantimondichlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H55719.06EA 47.53 EUR
H55719.06 H55719.14
Triphenylantimondichlorid ≥99%
Triphenylantimondichlorid
Formel: C₁₈H₁₅Cl₂Sb
Molecular Weight: 423,98 g/mol
Schmelzpunkt: 143…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013598
CAS-Nummer: 594-31-0
EINECS: 209-834-1
UN: 2923
ADR: 8,II