3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
|
Gefahr
|
H32821.03EA
100
EUR
H32821.03
H32821.06
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O Molecular Weight: 269,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025414 CAS-Nummer: 916421-00-6 UN: 3265 ADR: 8,II |