2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26554.MDEA 33 EUR
H26554.MD H26554.03
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631609
CAS-Nummer: 261952-17-4
UN: 3265
ADR: 8,III