2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33311.03EA 303 EUR
H33311.03 H33311.MD
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14155638
CAS-Nummer: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III