Dibutylzinnbis(2-ethylhexanoat)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
71126.06EA
27.56
EUR
71126.06
71126.22
71126.14
Dibutylzinnbis(2-ethylhexanoat)
Dibutylzinnbis(2-ethylhexanoat)
Formel:
C₂₄H₄₈O₄Sn Molecular Weight: 519,34 Siedepunkt: 220 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 57…59 °C Dichte: 1,070 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015261 CAS-Nummer: 2781-10-4 EINECS: 220-481-2 UN: 3146 ADR: 6.1,II |