2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol
Lieferant: Molekula
MOLE47876479-5GEA 0 EUR
MOLE47876479-5G
2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol
2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol
Formel: C₈H₇Cl₂NO₃
MDL: MFCD00270764
CAS-Nummer: 99817-36-4
EINECS: 420-740-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III