4'-Brom-2'-fluoracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13201.POREA 0 EUR
CHMPFL13201.POR
4'-Brom-2'-fluoracetophenon
4'-Brom-2'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04
MDL: MFCD03411551
CAS-Nummer: 625446-22-2