Methylperfluortetradecanoat 96%
L16975.06EA
55.4
EUR
L16975.06
Methylperfluortetradecanoat 96%
Methylperfluortetradecanoat
Formel:
C₁₅H₃F₂₇O₂ Molecular Weight: 728,15 g/mol Schmelzpunkt: 95…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236620 CAS-Nummer: 203302-99-2 |