2-Brom-2'-chloracetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB05477DAEA 0 EUR
MAYBSPB05477DA MAYBSPB05477EA
2-Brom-2'-chloracetanilid
2-Brom-2'-chloracetanilid
Formel: C₈H₇BrClNO
MDL: MFCD00173815
CAS-Nummer: 5439-11-2