N,N-Dimethylformamid-[D1] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL392901-1GEA 199 EUR
SIAL392901-1G
N,N-Dimethylformamid-[D1] (98% D), Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamid-[D1]
Formel: DCOON(CH₃)₂
CAS-Nummer: 2914-27-4
UN: 2265
ADR: 3,III