Nickelsulfid(IV) ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
45498.06EA 190.32 EUR
45498.06
Nickelsulfid(IV) ≥99% (Metall-Basis)
Nickelsulfid(IV)
Formel: NiS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016266
CAS-Nummer: 12035-51-7
UN: 3077
ADR: 9,III