4-(Methylthio)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL550426-25GEA
74.7
EUR
SIAL550426-25G
4-(Methylthio)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)phenol
Formel:
C₇H₈OS Molecular Weight: 140,21 g/mol |
MDL:
MFCD00002351 CAS-Nummer: 1073-72-9 EINECS: 214-031-4 |