2-Hydroxyethyl-phenylsulfid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A10861.09EA 24.13 EUR
A10861.09 A10861.18
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid ≥99%
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid
Formel: C₈H₁₀OS
Molecular Weight: 154,23
Siedepunkt: 115…116 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,147
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002905
CAS-Nummer: 699-12-7
EINECS: 211-828-9