4-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H26796.03EA
90.1
EUR
H26796.03
H26796.06
4-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%
4-Fluor-2-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FNO Molecular Weight: 155,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116361 CAS-Nummer: 870563-60-3 ADR: 8,III |