4-(Difluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19166.MDEA 38.6 EUR
L19166.MD L19166.03 L19166.06
4-(Difluormethoxy)benzylamin 97%
4-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₉F₂NO
Molecular Weight: 173,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236231
CAS-Nummer: 177842-14-7
ADR: 8,III