3-Fluor-4-methoxybenzylamin
Lieferant: CHEMPUR
FLUO013341.5GEA 255 EUR
FLUO013341.5G FLUO013341.1G CHMPFL13341.POR
3-Fluor-4-methoxybenzylamin
3-Fluor-4-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155,17
MDL: MFCD04116360
CAS-Nummer: 123652-95-9