3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26334.03EA 111 EUR
H26334.03 H26334.MD
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660207
CAS-Nummer: 886499-13-4
EINECS: None
ADR: 8,III