2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26342.03EA 127 EUR
H26342.03 H26342.06
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115895
CAS-Nummer: 886498-13-1
ADR: 8,III