2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
|
Gefahr
|
H33649.MDEA
38.5
EUR
H33649.MD
H33649.03
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₇F₄NO Molecular Weight: 209,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652498 CAS-Nummer: 1240257-11-7 UN: 3267 ADR: 8,III |