2,6-Difluor-4-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26432.06EA 414 EUR
H26432.06 H26432.03
2,6-Difluor-4-methoxybenzylamin 97%
2,6-Difluor-4-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₉F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115924
CAS-Nummer: 771573-20-7
ADR: 8,III