2,3-Difluor-4-methylbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26715.06EA 336 EUR
H26715.06 H26715.03
2,3-Difluor-4-methylbenzylamin 97%
2,3-Difluor-4-methylbenzylamin
Formel: C₈H₉F₂N
Siedepunkt: 42 °C (1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631409
CAS-Nummer: 261763-41-1
EINECS: None
ADR: 8,III