4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13845.POREA 0 EUR
CHMPFL13845.POR
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
Molecular Weight: 153,95
MDL: MFCD01863527
CAS-Nummer: 139911-27-6