4-Fluor-3-methylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
L18753.03EA 23.8 EUR
L18753.03
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure ≥98%
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
Molecular Weight: 153,95
Schmelzpunkt: 208…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863527
CAS-Nummer: 139911-27-6
EINECS: 000-000-0