4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2793-1GEA 21.9 EUR
COBBBB-2793-1G COBBBB-2793-25G COBBBB-2793-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molecular Weight: 207,92
MDL: MFCD07363787
CAS-Nummer: 182344-23-6