4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: Wako
WAKO328-69071EA 139 EUR
WAKO328-69071
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
Molecular Weight: 153,95
MDL: MFCD02093072
CAS-Nummer: 139911-29-8