5-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2627-1GEA
23.3
EUR
COBBBB-2627-1G
COBBBB-2627-5G
COBBBB-2627-25G
5-Fluor-2-methylphenylboronsäure
5-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153,95 |
MDL:
MFCD03095047 CAS-Nummer: 163517-62-2 |