5-Fluor-2-methylphenylboronsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19819.06EA 172 EUR
L19819.06
5-Fluor-2-methylphenylboronsäure ≥99%
5-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
Molecular Weight: 153,95 g/mol
Schmelzpunkt: 148…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095047
CAS-Nummer: 163517-62-2
EINECS: 000-000-0