3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3488-5GEA
191
EUR
COBBBB-3488-5G
COBBBB-3488-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Molecular Weight: 207,92 g/mol |
MDL:
MFCD06657735 CAS-Nummer: 159020-59-4 |