3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2209-25GEA
174
EUR
COBBBB-2209-25G
COBBBB-2209-1G
COBBBB-2209-5G
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
3-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153,95 g/mol |
MDL:
MFCD02683115 CAS-Nummer: 168267-99-0 |