3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8824-5GEA
549
EUR
COBBBB-8824-5G
COBBBB-8824-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Molecular Weight: 207,92 g/mol |
MDL:
MFCD08706261 CAS-Nummer: 864759-68-2 |