3-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFA-1581-1GEA 813 EUR
COBBFA-1581-1G COBBFA-1581-250M
3-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
MDL: MFCD08706086
CAS-Nummer: 850411-12-0