2-Fluor-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3361-5GEA 43 EUR
COBBBB-3361-5G COBBBB-3361-1G
2-Fluor-5-methylphenylboronsäure
2-Fluor-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
MDL: MFCD03428512
CAS-Nummer: 166328-16-1