2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2788-25GEA 119 EUR
COBBBB-2788-25G COBBBB-2788-1G COBBBB-2788-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molecular Weight: 207,92
MDL: MFCD03701538
CAS-Nummer: 352535-96-7