2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3557-5GEA 75.4 EUR
COBBBB-3557-5G COBBBB-3557-100G COBBBB-3557-1G COBBBB-3557-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molecular Weight: 207,92
MDL: MFCD07784336
CAS-Nummer: 157834-21-4