2-Bromethyl-phenylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L11005.14EA 265 EUR
L11005.14 L11005.06
2-Bromethyl-phenylsulfid ≥97%
2-Bromethyl-phenylsulfid
Formel: C₈H₉BrS
Molecular Weight: 217,12 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,44
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040826
CAS-Nummer: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4