5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32201.03EA 125 EUR
H32201.03 H32201.MD
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519337
CAS-Nummer: 1092460-88-2
UN: 3265
ADR: 8,II